Learn More
Saint Gobain Life Sciences Chemware™ PFA Graduated Erlenmeyer Flask
Chemware™ PFA Graduated Erlenmeyer Flask is chemically inert for ultra-pure applications.
Marca: Saint Gobain Life Sciences D1069077
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
- Graduados
- Transparentes para facilitar la visualización
- Superficie antiadherente de PFA fácil de limpiar
- Se puede utilizar en un microondas
Especificaciones
10.1 oz. | |
23 mm | |
PFA | |
130 mm | |
Yes |
Transparent | |
300 ml | |
5.1 in. | |
Erlenmeyer Flask |