Learn More
Heathrow Scientific™ Etiquetas grandes para impresoras láser Tough-Tags™
Asegúrese de que las etiquetas de microtubos permanecen fijas durante cualquier procedimiento de laboratorio. Las etiquetas grandes Heathrow Scientific™ Tough Tags™ para impresoras láser no se desprenden ni desplazan, incluso bajo la exposición a temperaturas extremas, agentes cáusticos o centrifugación.
Marca: Heathrow Scientific™ HEATTLW-2016
Detalles adicionales : Peso : 0.45000kg
Descripción
Superiores a las cintas y etiquetas convencionales para su uso en laboratorios clínicos y de investigación- Construidas con poliolefina fina y químicamente inerte con adhesivo acrílico fuerte
- Las etiquetas envolventes se adhieren a la mayoría de microtubos de plástico, vidrio y metal además de a otros objetos de estos materiales
- Las etiquetas no se desprenden ni desplazan, por lo que se pueden deslizar con facilidad en rotores de centrífuga sin unión ni captura ’
- Gran variedad de colores para facilitar la identificación de las muestras y del investigador
- Etiquetas precortadas y desprendibles en prácticas hojas de impresora sin atascos
- Calor: esterilización en autoclave con vapor, agua hirviendo
- Frío: temperaturas del congelador a -80 °C
- Disolventes orgánicos y agentes cáusticos
- Centrifugación
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Blanco | |
Matte | |
Poliolefina | |
Laser | |
Non-sterile | |
Tubos de microcentrífugas y otros recipientes en la investigación y el laboratorio clínico | |
5 | |
De un solo uso | |
2125 etiquetas | |
Rectángulo | |
1.28 in. | |
0.50 in. |
Acrílico | |
Blank | |
Sheet | |
Una | |
Lámina de etiquetas | |
Blank | |
Tubos de 1,5/2,0 ml | |
85 | |
-80 °C | |
25 hojas/paquete | |
33 x 13 mm | |
33 mm | |
13 mm |