missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Masterflex™ Tubos para bombas de precisión de alto rendimiento Masterflex™ Chem-Durance™ Bio I/P™

Utilice estos tubos para una amplia gama de aplicaciones de laboratorio, farmacéuticas y de biotecnología. Los tubos de bomba de precisión de alto rendimiento Masterflex™ Chem-Durance™ Bio I/P™ ofrecen una excelente resistencia química y durabilidad bajo presión.

Marca:  Masterflex™ 06442-88

Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 11876953

  • 1345.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 10-09-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta

Descripción

Descripción

Los tubos de alto rendimiento son la mejor opción para aplicaciones que requieren presión, altura de aspiración, líquidos viscosos o una larga vida útil de los tubos. Pared más gruesa en comparación con los tubos de bomba de precisión. Se utilizan en una amplia variedad de aplicaciones químicas y permiten limitar el número de formulaciones de tubos que necesita tener disponibles. La baja espalación mantiene la pureza del líquido. La camisa exterior flexible actúa como capa aislante para absorber y disipar el calor de los rodillos, lo que aumenta la vida útil de los tubos.
  • El revestimiento con calibre liso sin plastificantes es hidrófobo y resiste la absorción y adsorción de líquidos acuosos. Cumplen con la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), FDA, REACH, RoHS.
  • Excelente compatibilidad química y biocompatibilidad
  • Excelente vida útil y durabilidad de la bomba bajo presión
  • Excelente resistencia química y una larga vida útil de bombeo
  • Cumple los requisitos de la clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP)
Especificaciones

Especificaciones

Tubos de bombas
12,7 mm
760 cm
-60 °C
De 0,02 a 17 l/min
Opaco
660 mm
Bio Chem-Durance
Aplicaciones de laboratorio, procesamiento farmacéutico y biotecnología
88
8,8 m
35 psi
de 74 °C
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales