Learn More
Lovibond™ Checkit™ Comparitor Test Kits
Perform water analysis quickly and easily. Lovibond Checkit™ Comparitor Test Kits are highly accurate and incorporate a user-friendly colorimetric scale. Each kit indicates a combination of pH and another measure.
Marca: Lovibond™ 147480
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Descripción
Realice análisis de agua de una forma rápida y sencilla.Los kits de pruebas del comparador Lovibond Checkit™ son muy precisos e incorporan una escala colorimétrica fácil de usar.Cada kit indica una combinación de pH y otra medición.
- Fácil manejo y dosificación exacta de reactivos
- Reactivos en comprimidos con una vida útil mínima garantizada de 5/10 años.
- Gire la rueda de color de gradiente continuo para obtener una correspondencia de color con la muestra reaccionada.
- Los discos de color de gradiente continuo impresos proporcionan mediciones precisas sin "extrapolaciones" entre bloques de color separados.
Especificaciones
Fosfato, Powder Pack | |
De 0 a 2,5 mg/l | |
Colorimétrico | |
Kits de análisis de agua |