Learn More
Lovibond™ Checkit™ Comparitor Test Kits
Perform water analysis quickly and easily. Lovibond Checkit™ Comparitor Test Kits are highly accurate and incorporate a user-friendly colorimetric scale. Each kit indicates a combination of pH and another measure.
Marca: Lovibond™ 147370
Detalles adicionales : CAS : 7697-37-2 Peso : 0.25000kg Transport : UN number : 3264 Chem class : 8 Pack group : III
Descripción
Realice análisis de agua de una forma rápida y sencilla.Los kits de pruebas del comparador Lovibond Checkit™ son muy precisos e incorporan una escala colorimétrica fácil de usar.Cada kit indica una combinación de pH y otra medición.
- Fácil manejo y dosificación exacta de reactivos
- Reactivos en comprimidos con una vida útil mínima garantizada de 5/10 años.
- Gire la rueda de color de gradiente continuo para obtener una correspondencia de color con la muestra reaccionada.
- Los discos de color de gradiente continuo impresos proporcionan mediciones precisas sin "extrapolaciones" entre bloques de color separados.
Especificaciones
DEHA | |
De 0 a 0,5 mg/l | |
Colorimétrico | |
Kits de análisis de agua |
Seguridad y manipulación
- Peligro
Clasificación
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P390-Absorber el vertido para que no dañe otros materiales.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: nitric acid