Learn More
Honeywell™ Check and Go DeepTril 3 Gloves
Catalog Number 15806755
Click to view available options
Tamaño:
7
8
9
10
11
Honeywell™ Check and Go DeepTril 3 Gloves are knitted in HPPE and are fully dipped in a nitrile foam coating for handling in oily or greasy conditions.
  • Guante tejido con HPPE negro
  • Revestimiento completo de espuma de nitrilo negro
  • Puño tejido elástico
  • El diseño tejido sin costuras es ergonómico, es decir, se adapta mejor a la forma natural de la mano para una mayor resistencia, más durabilidad y una comodidad superior
  • El hilo reduce la creación de pelusas y lo hace ideal para las aplicaciones más sensibles. Además, se puede lavar fácilmente para que tengan una vida útil más larga
  • El punto ceñido de su tejido hace que el guante se sujete correctamente, limita la penetración de la suciedad y ofrece una buena sensibilidad táctil
  • El revestimiento de espuma optimiza la transpirabilidad del guante
  • La espuma de nitrilo y los puntos de PVC en la palma mejoran el agarre
  • El puño tejido y elástica hace que el guante se sujete bien
  • El revestimiento de nitrilo proporciona una excelente resistencia a la abrasión y una buena protección en entornos de aceite ligero
  • El HPPE es muy resistente a los cortes
  • El color negro es ideal para trabajar en entornos sucios
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Certificaciones/conformidad Normas básicas EN 420-2003 y EN 388-2003 sobre riesgos mecánicos
Descripción 13 de calibre
Color Negro
Material HPPE, Nitrilo
Tamaño 7
Longitud (métrico) 25 cm