Learn More
Invitrogen™ Chargeswitch™ Pro Filter Plasmid Mini Kit
The Chargeswitch™-Pro Filter Plasmid Mini Kit includes 10 plasmid minipreps and provides high yield and high purity plasmid with the fastest and the simplest protocol.
Marca: Invitrogen™ CS31102
Detalles adicionales : Peso : 0.40000kg
Descripción
El kit para la filtración de plásmidos Chargeswitch™ Pro mini incluye 10 minipreparaciones de plásmidos y proporciona plásmidos de alto rendimiento y alta pureza con el protocolo más rápido y sencillo.Los kits para la filtración de plásmidos ChargeSwitch™ Pro mini, midi y maxi producen ADN plasmídico de alta calidad sin el uso de reactivos agresivos o potencialmente interferentes, para obtener mejores resultados en aplicaciones posteriores. El sistema se basa en un novedoso diseño de columna doble anidada que facilita el protocolo más rápido y sencillo para plásmidos de alta calidad. El sistema se compone de dos columnas. La columna interna de fondo plano, también denominada columna de “aclaración de lisados”, contiene materiales de filtración adecuados para una rápida aclaración de los lisados bacterianos. La columna externa de fondo Luer, también denominada columna de “unión”, contiene la membrana derivada ChargeSwitch™ (CST), que une inmediatamente el ADN plasmídico del lisado aclarado. Este diseño de columna anidada permite la aclaración y la unión del ADN simultáneas en un solo paso corto de centrifugación (o vacío). Las ventajas combinadas de los plásticos novedosos y optimizados junto con una química única suponen una diferenciación competitiva en cuanto a velocidad y comodidad.
Para lograrlo, el kit de filtro ChargeSwitch™-Pro ofrece:
• Libre de etanol en un 100 %, sin guanidinio, sin sustancias orgánicas, protocolo acuoso para un método más seguro y uniforme
• Producto purificado más limpio para mejorar el rendimiento en aplicaciones posteriores
• Un novedoso diseño de columna doble⁄anidada para un paso simultáneo de aclaración del lisado y unión, que ofrece el protocolo más rápido y sencillo
• Unidades de endotoxinas inferiores a 10 UE ⁄ ug ADN
• La elución por vacío se puede realizar con el colector de vacío universal EveryPrep™ (SKU n.° K211101)
Funcionamiento
La tecnología ChargeSwitch™ reemplaza el uso de etanol, sales caotrópicas o disolventes orgánicos para la purificación de ácidos nucleicos con un sencillo mecanismo de intercambio iónico. Con valores de pH bajos (inferiores a 6,5), el ligando de superficie ChargeSwitch™ está cargado positivamente y se une al ADN plasmídico. Al aumentar el pH (superiores a 8,5) se neutraliza la carga y se eluye el ácido nucleico ligado. El protocolo ChargeSwitch™ mantiene la facilidad y familiaridad del protocolo común de columna de centrifugación de sílice con un paso de unión, lavado y elución, de manera que la adaptación al método ChargeSwitch™ se realiza sin esfuerzo.
Especificaciones
Columna de centrifugación | |
Columna de centrifugación | |
Mini | |
De 50 a 150 µl | |
Secuenciación de última generación, transfección, clonación, secuenciación, transformación, etiquetado de ácidos nucleicos, PCR, transcripción in vitro | |
10 preparaciones | |
ChargeSwitch™ | |
10 preparaciones | |
Temperatura ambiente | |
ChargeSwitch™ | |
30 µg |
El kit de minipreparación de plasmídico ChargeSwitch™-Pro contiene columnas de minipreparación con tubos de recogida, tubos de recuperación, tampón de resuspensión, RNasa A, tampón de lisis, tampón de precipitación, tampones de lavado 1 y 2 y tampón de elución. Almacenar a temperatura ambiente. Se garantiza la estabilidad durante 6 meses si se almacena correctamente. | |
Química ChargeSwitch™ | |
Cultivo bacteriano | |
ADN plasmídico | |
No compatible con alto rendimiento (manual) | |
<100 µg de ADN plasmídico (pequeña escala) | |
Kit mini de plásmidos | |
Grado de transfección | |
ADN plasmídico | |
15 min | |
5 ml |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.