Learn More
Nabertherm Chamber Furnace LH 1200 Series with C440 Controller
Robust insulation of light refractory bricks. With a wide variety of optional equipment, these chamber furnaces can be optimally adapted to your processes.
Marca: Nabertherm LH0620NCNE
Detalles adicionales : Peso : 300.00000kg
Descripción
- Temperatura máxima: 1200 °C
- Carcasa doble con ventilación trasera, que proporciona temperaturas de carcasa bajas
- Calefacción por cinco lados para una muy buena uniformidad de temperatura
- Los elementos calefactores de los tubos de soporte garantizan una libre radiación de calor y una larga vida útil
- Controlador montado en la puerta del horno y extraíble para un funcionamiento cómodo
- Protección de la calefacción inferior y la superficie de apilamiento plana proporcionada por la placa de SiC incrustada en la base
- Aislamiento de múltiples capas sin fibras de ladrillos refractarios ligeros y aislamiento de respaldo especial
- Puerta con junta de ladrillo sobre ladrillo, montada a mano
- Tiempos de calentamiento cortos debido a la alta potencia instalada
- Ventilación lateral con conexión de derivación para el tubo de escape
- Arco autoportante para una alta estabilidad y la mayor protección posible contra el polvo
- Cierre rápido de la puerta
- Entrada de deslizamiento de aire libremente ajustable en la base del horno
- Incluye soporte.
- Aplicación definida dentro de las limitaciones de las instrucciones de funcionamiento
Especificaciones
60 l | |
C440 | |
1070 × 780 × 1365 mm |
Hasta 1200 °C | |
400 × 400 × 400 mm | |
300 kg |