Learn More
CFD Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
| Antígeno | CFD |
|---|---|
| Concentración | 0.23 mg/mL |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
16864575
|
Proteintech
26050-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
16854575
|
Proteintech
26050-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Complement factor D is a serine protease of the alternative pathway of complement activation. The protein is a single chain polypeptide with a molecular mass of 25 kDa. Factor D cleaves factor B bound to C3b, generating the alternative pathway C3 convertase C3bBb and releasing the Ba fragment.Especificaciones
| CFD | |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human | |
| P00746 | |
| 1675 | |
| CFD Fusion Protein Ag23473 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| CFD |
| 0.23 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| ADIPSIN, ADN, C3 convertase activator, CFD, Complement factor D, complement factor D (adipsin), DF, PFD, Properdin factor D | |
| CFD | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |