missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
Complement factor D is a serine protease of the alternative pathway of complement activation. The protein is a single chain polypeptide with a molecular mass of 25 kDa. Factor D cleaves factor B bound to C3b, generating the alternative pathway C3 convertase C3bBb and releasing the Ba fragment.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | CFD |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 0.23 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 |
| génica | CFD |
| N.º de referencia del gen | P00746 |
| Alias de gen | ADIPSIN, ADN, C3 convertase activator, CFD, Complement factor D, complement factor D (adipsin), DF, PFD, Properdin factor D |
| Símbolos de los genes | CFD |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?