Learn More
Cesium Chloride, 99.0%, (Reagent Grade), MP Biomedicals
Catalog Number p-3547057
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
250 g
500 g
1 kg
7647-17-8
ClCs
168.36
MFCD00010955
AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
cesium chloride, caesium chloride, cesium monochloride, cesium chloride cscl, dicesium dichloride, cscl, tricesium trichloride, unii-gnr9hml8ba, gnr9hml8ba, caesium 1+ ion chloride
24293
CHEBI:63039
[Cl-].[Cs+]
7647-17-8
ClCs
168.36
MFCD00010955
AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
cesium chloride, caesium chloride, cesium monochloride, cesium chloride cscl, dicesium dichloride, cscl, tricesium trichloride, unii-gnr9hml8ba, gnr9hml8ba, caesium 1+ ion chloride
24293
CHEBI:63039
[Cl-].[Cs+]
Nombre del producto químico o material Cesium Chloride
Cantidad 25 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.0%
Nombre IUPAC cesio; cloruro
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.4
Grado Reactivo