Learn More
CES7 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Proteintech 19520-1-AP-20UL
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16819054
  • 140.00€ / 20 microlitros
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
The antibody can recognize the isoform1 and isoform2.
CES7 is involved in the detoxification of xenobiotics and in the activation of ester and amide prodrugs.
Especificaciones
Especificaciones
CES7
Polyclonal
Unconjugated
CES5A
Carboxylesterase 7, CAUXIN, CES4C1, CES5, CES7
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
221223
-20°C
Liquid
Immunocytochemistry, Western Blot, Immunofluorescence
0.46 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q6NT32
CES5A
Peptide