Learn More
Paragon Scientific™ Aceite de comprobación de viscosidad certificado, 10W30
Los valores de viscosidad para los aceites de comprobación de viscosidad certificados se han probado y certificado en objetivos de mezcla típicos. Estos aceites de comprobación se utilizan para validar el rendimiento del simulador de arranque en frío y de los viscosímetros cinemáticos midiendo los aceites de motor formulados comercialmente disponibles
Marca:  Paragon Scientific™ CVCO10W30
Detalles adicionales : Peso : 0.90000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16060192
  • 43.05€ / 500 ml
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Certificado de conformidad con las normas ISO 17025/ISO 17034
  • Viscosidad cinemática mm2/s (cSt) de acuerdo con la norma ASTM D445
  • Densidad g/ml de conformidad con la norma ASTM D4052
  • Viscosidad dinámica CCS mPa.s (cP) de conformidad con la norma ASTM D5293
  • Índice de viscosidad conformidad con la norma ASTM D2270
  • Tamaños de envase estándar de 500 ml y 5 l disponibles
  • Plena trazabilidad con arreglo a las normas nacionales
  • Embalaje de seguridad a prueba de manipulación
  • 2 años de vida útil
  • Fabricado en el Reino Unido
Especificaciones
Especificaciones
ISO 17025/ISO 17034
500 ml
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P262-Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Nominal values quoted. Certified Values will vary from batch to batch.