Learn More
Patrón de punto de inflamación de referencia certificado - Lubricante PMCC, UKAS ISO 17034 Certificado 250 ml (valor nominal: 190,5 °C), Paragon Scientific™
Los materiales de referencia certificados por punto de inflamación son para la verificación de instrumentos de laboratorio utilizados en pruebas de petróleo y productos derivados para punto de inflamación de acuerdo con ASTM D93.
Marca:  Paragon Scientific CRMU-PMLU
Detalles adicionales : Peso : 0.25000kg
Código de producto. 15308528
  • 216.00€ / 250 ml
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Material de referencia certificado para comprobaciones anuales de verificación de conformidad con ASTM D93
  • Certificado según ISO 17025/ISO 17034 bajo acreditación UKAS mediante un método específico de estudio interlaboratorio
  • Totalmente trazable según las normas internacionales.
  • Se suministra con MSDS.
  • Embalaje de seguridad a prueba de manipulaciones.
  • Doce meses de vida útil.
  • Fabricado en el Reino Unido
Especificaciones
Especificaciones
250 mL
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Valores nominales citados. Los valores certificados variarán de lote a lote.