Learn More
Sulfato de cerio(IV) tetrahidrato, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Cerium(IV) sulfate tetrahydrate |
Nombre de nota | 99+% |
Color | Amarillo |
Forma física | Polvo |
Cantidad | 500 g |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 98% min. (Iodometry) |
Fórmula lineal | Ce(SO4)2·4H2O |
Fieser | 02,65; 15,73 |
Índice Merck | 14, 1990 |
Información de solubilidad | Solubility in water: 38g/L (50°C). Other solubilities: soluble in dilute sulfuric acid,slowly soluble in cold,more readily soluble in,hot mineral acids |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Cerium(IV) sulfate tetrahydrate
- Atención
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- MIXTURE LIST-Contém: Sulfuric acid, cerium(4+) salt (2:1), Sulfuric acid, cerium(4+) salt (2:1), tetrahydrate