Learn More
Microspec™ Centrifuge Tube with Conical Bottom
Polypropylene centrifuge tube available in non-sterile or EtO sterile.
Marca:  Microspec™ AF1
Detalles adicionales : Peso : 7.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16635472
  • 80.30€ / paquete de 500
Fecha estimada de envío: 31-10-2022
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Fondo cónico
  • Tapón plano
  • Sin faldón
  • Polipropileno
Especificaciones
Especificaciones
Polipropileno
50 ml
25/bolsa interior
No esterilizable en autoclave
Cónicos
Azul
500
No estéril
3000 x g
Tapón de rosca