Learn More
Eppendorf™ Adaptadores para rotores de centrífuga 5810 y 5810R
Available in a variety of configurations to suit a wide range of applications
Marca: Eppendorf™ 5810759005
Detalles adicionales : Peso : 0.36100kg
Descripción
- Adaptadores para centrífugas Eppendorf™ 5810 y 5810R.
- Compatible con tubos cónicos o planos
Especificaciones
Adaptador | |
De 30 a 50 ml | |
31 mm | |
2/paq. |
Cónicos | |
Rotores 5810 y centrífuga 5810R. | |
16 |