Learn More
Applied Biosystems™ Centri-Sep™ 96-Well Plates
Centri-Sep™ 96's hydrated matrix enables effective and reliable high-throughput removal of excess BigDye™ terminators from DNA sequencing reactions, giving you clean sequencing reads with uniform signal intensity starting with the first base.
277.00€ - 4975.00€
Especificaciones
Formato | 96-well Plate |
---|---|
Línea de productos | Centri-Sep™ |
Tipo de producto | 96-Well Plate |
Condiciones de envío | Wet Ice |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16385302
|
Applied Biosystems™
4367819 |
2 Plates |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16370824
|
Applied Biosystems™
4367821 |
50 Plates |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
- Processed faster than ultrafiltration columns
- Rapid and efficient separations
- Buffer is not preselected
- Convenient 20 to 100μL sample size
- Dry gel format
- Room Temperature Storage
- Microcentrifuge format
Especificaciones
96-well Plate | |
Centri-Sep™ | |
96-Well Plate | |
Wet Ice |