Learn More
Kimberly-Clark™ Toallitas de precisión Kimtech™ Science
Descripción
- Para equipos, superficies, óptica y materiales delicados, nuestras toallitas blancas de bajo contenido de pelusa y alta absorbencia es lo que usted necesita
- Toallitas blancas para aplicaciones de carácter general fabricadas con fibra 100 % pura
- Se suministran en una caja emergente higiénica y fácil de usar
- Absorción con bajo nivel de generación de pelusas para aplicaciones y superficies delicadas
- Adecuadas para entornos ISO clase 4 o superiores
- Adecuadas para aplicaciones en sanidad, fabricación, óptica y electrónica
- Material químicamente inerte y antiestático