Learn More
Greiner Bio-One CELLSTAR de 96 pocillos, no tratado, microplaca de fondo en forma de U
Color:transparente; Esterilidad:estéril; Tapa:con tapa
Marca: Greiner Bio-One 650185
Detalles adicionales : Peso : 2.96000kg
Descripción
- Sin ADN humano, ARNasa o ADNasa detectables
- Apirógenas
- No citotóxicos
- Compatibles con sistemas automatizados
- Codificación alfanumérica de pocillos
- Cumple con la recomendación del American National Standards Institute (ANSI) (A
Especificaciones
Estándar | |
8 x 12 | |
Transparente | |
96 | |
Estériles | |
323 μl | |
Rotor de cestillos basculantes de 1000 × g | |
1 |
Con tapa | |
No esterilizable en autoclave | |
Poliestireno | |
De 40 a 280 μl | |
Sin tratar | |
U | |
60 | |
De -20 °C a +60 °C |