Learn More
Greiner Bio-One CELLSTAR 96-well, Cell Culture-Treated, Flat-Bottom Microplate
Color: Clear; Sterility: Sterile; Lid: Without Lid
Marca: Greiner Bio-One 655160
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
- Sin ADN humano, ARNasa o ADNasa detectables
- Apirógenas
- Compatibles con sistemas automatizados
- Codificación alfanumérica de pocillos
- Alta claridad de las microplacas para un examen microscópico óptimo
- Apilable
- Individual
Especificaciones
No | |
Sin tapa | |
8 x 12 | |
Transparente | |
Poliestireno | |
De 25 to 340 μl | |
Cultivo celular | |
Plano | |
100 | |
100/caja | |
Chimenea |
Estándar | |
34 mm2 | |
1/paq., 100/caja | |
Placa de cultivo tisular | |
96 | |
Estériles | |
392 μl | |
Rotor de cestillos basculantes de 4800 × g | |
1 | |
Transparente |