Learn More
Greiner Bio-One CELLMASTER Polystyrene Filter Cap Roller Bottles – Short Form
Catalog Number p-7075444
Click to view available options
Capacidad (métrico):
2125 ml
Área de crecimiento celular:
2125 cm2
For use in cell culture. Greiner Bio-One CELLMASTER Polystyrene Filter Cap Roller Bottles – Short Form provides cell adhesion through physical surface treatment.
  • Sin ADN humano, ARNasa o ADNasa detectables
  • Apirógenos y no citotóxicos
  • Técnica de moldeo por soplado sin costuras que causan fugas
  • Certificación de pruebas del producto final de la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense
  • El tapón de rosca de seguridad garantiza un cierre hermético
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Superficie del frasco Acanalado
Tipo de tapón Tapón de rosca con filtro
Diámetro (métrico) 122 mm
Altura (imperial) 10,6 in
Altura (métrico) 271 mm
Tipo de producto Frasco con forma cilíndrica
Capacidad (métrico) 2125 ml
Color Transparente
Diámetro (imperial) 4,8 in
Para utilizar con (aplicación) Cultivo celular
Material Poliestireno
N.º por caja 2
Esterilidad Estériles
Área de crecimiento celular 2125 cm2
Los recipientes Pruebas del producto final conforme a la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense
Formato Perfil corto
Tratamiento de superficie Tratamiento para TC