Learn More
Greiner Bio-One CELLMASTER Polystyrene Filter Cap Roller Bottles – Short Form
Click to view available options
Capacidad (métrico):
2125 ml
Área de crecimiento celular:
2125 cm2
Descripción
- Sin ADN humano, ARNasa o ADNasa detectables Apirógenos y no citotóxicos
- Técnica de moldeo por soplado sin costuras que causan fugas
- Certificación de pruebas del producto final de la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense
- El tapón de rosca de seguridad garantiza un cierre hermético
Especificaciones
Superficie del frasco | Acanalado |
Tipo de tapón | Tapón de rosca con filtro |
Diámetro (métrico) | 122 mm |
Altura (imperial) | 10,6 in |
Altura (métrico) | 271 mm |
Tipo de producto | Frasco con forma cilíndrica |
Capacidad (métrico) | 2125 ml |
Color | Transparente |
Diámetro (imperial) | 4,8 in |
Para utilizar con (aplicación) | Cultivo celular |