Learn More
Molecular Probes™ CellEvent™ Caspase-3/7 Green Flow Cytometry Assay Kit
El kit de ensayos de citometría de flujo verde de caspasa-3/7 CellEvent™ permite la detección de citometría de flujo de caspasa-3 y caspasa-7 en células apoptóticas.
Marca: Molecular Probes™ C10427
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
El kit incluye el nuevo reactivo de detección verde de caspasa 3/7 CellEvent™ de sustratos fluorogénicos, además del colorante para células muertas SYTOX™ AADvanced™.
• Específico para caspasa 3/7: incluye la secuencia de reconocimiento para la caspasa 3 y la caspasa 7 activadas.
• Fácil identificación: permite distinguir claramente las células vivas, muertas y apoptóticas.
• Análisis rápido: no se requieren procesos de lavado ni fijación.
• Compatibilidad multicolor: se puede combinar con otros colorantes excitables por el láser de 488 nm u otros láseres
El reactivo de detección verde de caspasa 3/7 CellEvent™ es un reactivo que penetra en las células y que consta de un péptido de cuatro aminoácidos (DEVD) conjugado con un colorante de unión de ácidos nucleicos. Durante la apóptosis, las proteínas caspasa-3 y caspasa-7 están activadas y pueden disociar la secuencia de reconocimiento de caspasa 3/7 codificada en el péptido DEVD. La disociación de la secuencia de reconocimiento y el enlace de ADN por el reactivo marca las células apoptóticas con una señal brillante fluorogénica que tiene una absorción/emisión máximas de ∼ 511/533 nm. Cuando se utilizan junto con el colorante de células muertas SYTOX™ AADvanced™, las células apoptóticas pueden diferenciarse fácilmente de las vivas y las necróticas.
Debido a que ningún parámetro define la apoptosis en todos los sistemas, se sugiere el uso de una combinación de mediciones diferentes para la detección fiable de la apoptosis.
Especificaciones
100 ensayos | |
Kit de ensayo de caspasa | |
488 | |
Hielo húmedo | |
CellEvent™ | |
Citometría de flujo | |
Reactivo de detección de caspasa 3/7 CellEvent™ de color verde, colorante de células muertas SYTOX AADvanced |
Kit | |
Contiene un vial de reactivo de detección verde de caspasa 3/7 CellEvent™, un vial de colorante de células muertas SYTOX AADvanced y un vial de DMSO. Almacene todos los viales del kit en posición vertical, a -20 °C o menos, desecados y protegidos de la luz. |
|
SYTOX AADvanced: 546/647 Reactivo de detección de caspasa 3/7 CellEvent de color verde: 511/533 |
|
DMSO (dimetilsulfóxido) | |
Fluorescente | |
Citómetro de focalización acústica Attune™, Citómetro de flujo | |
Otras etiquetas o colorantes |
Para uso exclusivo en investigación.No apto para uso en procedimientos diagnósticos.