Learn More
Greiner Bio-One Matraces de cultivo celular Cellcoat™
Provide enhanced adherence of cells and a cell environment mimicking the in vivo state of the cell. Greiner Bio-One™ CELLCOAT™ Cell Culture Flasks can be used for studies of cellular differentiation, cell-matrix interactions, receptor-ligand binding, gene expression and regulation, embryogenesis and organ development, drug screening and sensitivity assays and culture of primary tumors.
Marca: Greiner Bio-One 690950
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
- Promoción de la adhesión celular, proliferación y crecimiento de células endoteliales, hepatocitos, células musculares, células feocromocitoma (PC12) y otros tipos de células
- Vida útil: 24 meses de almacenamiento a temperatura ambiente
- Cultivo celular en medio sin suero o reducido en suero
- Cola de rata colágeno Tipo I
- Aumentan la eficacia en el aislamiento y el cultivo
- Productos listos para su uso: uso inmediato, ahorro de tiempo
- Calidad uniforme
- Almacenable a temperatura ambiente
Especificaciones
50 mL | |
Tapón de rosca con filtro rojo | |
Paquete de 50 | |
Proteína de colágeno tipo I | |
De 5 a 10 mL |
Poliestireno | |
En ángulo | |
50 | |
Sí |