Learn More
Greiner Bio-One Tapón Ceaprene para recipientes de Drosophila
Permeable al gas. El tapón Greiner Bio-One Ceaprene para recipientes de Drosophila está fabricado con material repelente al agua.
Marca: Greiner Bio-One 330070
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
- Permeable al gas
- Fabricado con material repelente al agua
- Color: Blanco
- No estéril
- Para su uso con recipientes de cría de insectos
Especificaciones
Tapón Ceaprene | |
Repelente de agua | |
Recipiente: 82 mm | |
No estéril |
Recipiente: 36 mm | |
Blanco | |
605/caja | |
Recipiente de Drosophila de 68 ml |