Learn More
Molecular Probes™ CDP-Star™ Substrate (12.5 mM Concentrate)
Sustrato CDP-Star™ (concentrado de 12,5 mM)
Marca: Molecular Probes™ T2306
Detalles adicionales : Peso : 0.02000kg
Descripción
Este sustrato concentrado CDP-Star™ es un sustrato de fosfatasa alcalina quimioluminiscente para la transferencia de proteínas o ácidos nucleicos en membranas de nitrocelulosa. Este sustrato también se puede utilizar en ensayos basados en soluciones.Este sustrato quimioluminiscente CDP-Star™ para fosfatasa alcalina le permite detectar fosfatasa alcalina y moléculas marcadas con fosfatasa alcalina con una sensibilidad, velocidad y facilidad sin precedentes.
Este versátil sustrato quimioluminiscente presenta una alta sensibilidad en aplicaciones basadas en membranas como Southern, Northern y Western blotting. Este sustrato también se puede utilizar en ensayos basados en soluciones como inmunoensayos, ensayos de sondas de ADN, ensayos enzimáticos y ensayos de genes indicadores. Los niveles máximos de luz se alcanzan en aproximadamente 10 minutos y la emisión de luz persiste durante varias horas.
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Especificaciones
5 ml | |
5mL | |
Frascos | |
Sustrato CDP-Star™ |
Los ensayos y análisis de proteínas, Southern, Northern, Western blotting, también se pueden utilizar en ensayos basados en soluciones tales como inmunoensayos, ensayos de sondas de ADN, ensayos de enzimas, y ensayos de genes indicadores, biología de proteínas, análisis de células, ensayos indicadores de enzimas, ELISA, ensayos de fosfatasa alcalina, desarrolle su propio inmunoensayo, inmunoensayo listo para usar | |
Sustrato de AP (fosfatasa alcalina) | |
Sustrato CDP-Star™, 5 ml, concentración de 12,5 mM, forma líquida, sustrato quimioluminiscente de fosfatasa alcalina para transferencia de proteínas o ácidos nucleicos en membranas de nitrocelulosa, ideal para ensayos y análisis de proteínas, Southern, Northern y Western blotting, también se puede utilizar en ensayos basados en soluciones | |
4 °C |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.