Learn More
Abnova™ CDKN2D/CEN19p FISH Probe
Labeled FISH probes for identification of gene amplification using Fluoresecent In Situ Hybridization Technique.
Marca: Abnova™ FG0177.200uL
Detalles adicionales : Peso : 0.02000kg
Includes: Contratinción DAPI (1500 ng/ml) 125 ul para cada 100 ul de sonda FISH
Especificaciones
Almacenar a 4 °C en la oscuridad. | |
Tube | |
1032 | |
200 μl |
Contratinción DAPI (1500 ng/ml) 125 ul para cada 100 ul de sonda FISH | |
FISH-Ce | |
Contratinción DAPI (1500 ng/ml) 125 ul para cada 100 ul de sonda FISH | |
Líquido |