Learn More
Abnova™ CDKN2D/CEN19p FISH Probe
Labeled FISH probes for identification of gene amplification using Fluoresecent In Situ Hybridization Technique.
Marca:  Abnova™ FG0177.100uL
Detalles adicionales : Peso : 0.02000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16053275
  • 1475.00€ / 100 microlitros
Fecha estimada de envío: 17-06-2024
para ver el stock
Especificaciones
Almacenar a 4 °C en la oscuridad.
Tube
1032
100 μl
Contratinción DAPI (1500 ng/ml) 125 ul para cada 100 ul de sonda FISH
FISH-Ce
Contratinción DAPI (1500 ng/ml) 125 ul para cada 100 ul de sonda FISH
Líquido