Learn More
Invitrogen™ CDK2/cyclin O Recombinant Human Protein
CDK2/cyclinO is a member of the cyclin dependent protein kinase family complexed to CyclinO. Recombinant full-length human CDK2/Cyclin O was expressed by baculovirus in Sf9 insect cells using an N-terminal GST tag.
492.00€ - 7490.00€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) | Enzyme and Protein Activity Assay, Industrial and Applied Science, Kinase Assay, Kinase Biology, Kinase Proteins and Expression Reagents, Pharma and Biopharma, Protein Assays and Analysis, Protein Biology, Target and Lead Identification and Validation |
---|---|
Formulación | 50mM Tris-HCl pH 7.5, 150mM NaCl, 0.25mM DTT, 10mM glutathione, 0.1mM EDTA, 0.1mM PMSF, 25% glycerol |
Peso molecular | 60.2/64.4kDa |
Requisitos de almacenamiento | Store at -68 to -85°C. Aliquot at first use to avoid multiple freeze-thaws. |
Alias de gen | CDK2: p33 (CDK2) CyclinO: CCNO, CCNU, UDG2 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15478933
|
Invitrogen™
PV6286 |
10μg |
492.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 20-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15488933
|
Invitrogen™
PV6287 |
100μg |
1678.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15498933
|
Invitrogen™
PV6288 |
1mg |
7490.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
CyclinO was used as a specific protein isoform name for the UNG gene which is localized exclusively in the nucleus. In addition, CyclinO was reported to shows significant uracil-DNA glycosylase activity. CDK2/cyclinO protein levels increase during G1 phase and the protein is turned over during the course of cell cycle.
- Validated in LanthaScreen™ Kinase Binding Assay
- Protocols available for simple use and optimized performance
- Multiple pack sizes available for convenient use
Especificaciones
Enzyme and Protein Activity Assay, Industrial and Applied Science, Kinase Assay, Kinase Biology, Kinase Proteins and Expression Reagents, Pharma and Biopharma, Protein Assays and Analysis, Protein Biology, Target and Lead Identification and Validation | |
60.2/64.4kDa | |
CDK2: p33 (CDK2) CyclinO: CCNO, CCNU, UDG2 | |
Recombinant |
50mM Tris-HCl pH 7.5, 150mM NaCl, 0.25mM DTT, 10mM glutathione, 0.1mM EDTA, 0.1mM PMSF, 25% glycerol | |
Store at -68 to -85°C. Aliquot at first use to avoid multiple freeze-thaws. | |
Human | |
GST Tag |