missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD99 Antibody (MIC2/8119R), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
286.00€ - 530.00€
Especificaciones
| Antígeno | CD99 |
|---|---|
| Clon | MIC2/8119R |
| Concentración | 0.2 mg/ml |
| Dilución | Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 μg/mL |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
18644794
|
Novus Biologicals
NBP3-20586-100ug |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
18648474
|
Novus Biologicals
NBP3-20586-20ug |
20 μg |
286.00€
20 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
CD99 Monoclonal antibody specifically detects CD99 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)Especificaciones
| CD99 | |
| 0.2 mg/ml | |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Immunology | |
| 10mM PBS with 0.05% BSA | |
| 4267 | |
| IgG κ | |
| Protein A purified |
| MIC2/8119R | |
| Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 μg/mL | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| 12E7, CD99 antigenY homolog, CD99 molecule, E2 antigen, HBA71, MIC2 (monoclonal 12E7), MIC2Y, MSK5X, Protein MIC2, surface antigen MIC2, T-cell surface glycoprotein E2 | |
| Recombinant fragment (around aa1-185) of human CD99 protein (exact sequence is proprietary) | |
| Primary | |
| Store at 4&drg;C. Do not freeze. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto