Learn More
CD99 Antibody (MIC2/8119R), Novus Biologicals™
Código de producto. 18648474 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
20 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
20 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18648474 20 μg 20 microgramos
18644794 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18648474 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP32058620ug
Rabbit Monoclonal Antibody
CD99 Monoclonal antibody specifically detects CD99 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno CD99
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon MIC2/8119R
Concentración 0.2 mg/ml
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 μg/mL
Formulación 10mM PBS with 0.05% BSA
Alias de gen 12E7, CD99 antigenY homolog, CD99 molecule, E2 antigen, HBA71, MIC2 (monoclonal 12E7), MIC2Y, MSK5X, Protein MIC2, surface antigen MIC2, T-cell surface glycoprotein E2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fragment (around aa1-185) of human CD99 protein (exact sequence is proprietary)
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 20 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4267
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4&drg;C. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG κ