Learn More
CD95 (Fas) Mouse anti-Human, Baboon, Cynomolgus, Rhesus, BB700, Clone: DX2, BD Horizon™
Mouse Monoclonal Antibody
190.00€ - 452.00€
Especificaciones
| Antígeno | CD95 (Fas) |
|---|---|
| Clon | DX2 |
| Aplicaciones | Flow Cytometry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Conjugado | Brilliant Blue 700 (BB700) |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
17207504
|
BD Biosciences
566543 |
25 Tests |
190.00€
25 tests |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
17297494
|
BD Biosciences
566542 |
100 Tests |
452.00€
100 tests |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
CD95 (Fas) Monoclonal antibody specifically detects CD95 (Fas) in Human,Baboon,Cynomolgus,Rhesus samples. It is validated for Flow Cytometry.Especificaciones
| CD95 (Fas) | |
| Flow Cytometry | |
| Brilliant Blue 700 (BB700) | |
| RUO | |
| IgG1 κ | |
| Refrigerate (2 to 8°C) |
| DX2 | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| Human, Baboon, Cynomolgus, Rhesus Monkey | |
| Primary | |
| CD95 (Fas) |