Learn More
CD95 (Fas) Mouse anti-Human, Baboon, Cynomolgus, Rhesus, BB700, Clone: DX2, BD Horizon™
Código de producto. 17297494
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 Tests
25 Tests
Tamaño de la unidad:
100 tests
25 tests
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17297494 100 Tests 100 tests
17207504 25 Tests 25 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17297494 Proveedor BD Biosciences N.º de proveedor 566542
Mouse Monoclonal Antibody
CD95 (Fas) Monoclonal antibody specifically detects CD95 (Fas) in Human,Baboon,Cynomolgus,Rhesus samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno CD95 (Fas)
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon DX2
Conjugado Brilliant Blue 700 (BB700)
Especie del huésped Mouse
Cantidad 100 Tests
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especificidad de la prueba CD95 (Fas)
Especies diana Human, Baboon, Cynomolgus, Rhesus Monkey
Contenido y almacenamiento Refrigerate (2 to 8°C)
Isotype IgG1 κ