Learn More
CD95 (Fas) Mouse anti-Human, Baboon, Cynomolgus, Rhesus, BB700, Clone: DX2, BD Horizon™
Descripción
CD95 (Fas) Monoclonal antibody specifically detects CD95 (Fas) in Human,Baboon,Cynomolgus,Rhesus samples. It is validated for Flow Cytometry.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | CD95 (Fas) |
| Aplicaciones | Flow Cytometry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | DX2 |
| Conjugado | Brilliant Blue 700 (BB700) |
| Especie del huésped | Mouse |
| Cantidad | 25 Tests |
| Estado normativo | RUO |
| Primario o secundario | Primary |
| Especificidad de la prueba | CD95 (Fas) |
| Mostrar más |