Learn More
CD90.2 Rat, APC, Clone: 30-H12, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio QAB52-APC-100ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15902168
  • 288.00€ / 100 microgramos
Fecha estimada de envío: 03-07-2024
para ver el stock
Especificaciones
CD90.2
Monoclonal
0.5mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
Thy1
Protein A/G Purified
RUO
21838
IgG2b
Flow Cytometry
30-H12
APC
NP_033408
Rat
100 μg
Primary
Store at 2-4°C.