Learn More
CD8a Rat, FITC, Clone: 53-6.7, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio QAB16-F-100ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15951558
  • 98.45€ / 100 microgramos
Fecha estimada de envío: 05-07-2024
para ver el stock
Especificaciones
CD8a
Monoclonal
0.2mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
Cd8a
Protein A/G Purified
RUO
12525
IgG2a κ
Flow Cytometry
53-6.7
FITC
NP_033987
Rat
100 μg
Primary
Store at 2-4°C.