Learn More
CD8a Mouse, FITC, Clone: OKT8, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio QAB17-F-25Tests
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15961578
  • 98.45€ / 25 tests
Fecha estimada de envío: 09-07-2024
para ver el stock
Especificaciones
CD8a
Monoclonal
5μL/Test
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
CD8A
Protein A/G Purified
RUO
925
IgG2a
Flow Cytometry
OKT8
FITC
NP_741969
Mouse
25 Tests
Primary
Store at 2-4°C.