missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD8a Mouse, anti-Human, FITC, Clone: RPA-T8, STEMCELL Technologies
Mouse Monoclonal Antibody
97.20€ - 230.85€
Especificaciones
| Antígeno | CD8a |
|---|---|
| Clon | RPA-T8 |
| Aplicaciones | CyTOF, Flow Cytometry, Functional Assay, Immunohistochemistry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Conjugado | FITC |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17168541
|
Stemcell Technologies
60022FI.1 |
25 Tests |
97.20€
25 tests |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17158541
|
Stemcell Technologies
60022FI |
100 Tests |
230.85€
100 tests |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Beschreibung
- The RPA-T8 antibody reacts with CD8a, a 32 - 34 kDa type I transmembrane glycoprotein which is a subunit of CD8
- CD8 is a disulfide-bonded dimer, found either as a heterodimer of CD8a (α) and CD8b (β) subunits (i.e., αβ) or a homodimer (αα)
- CD8 acts as a co-receptor to the T cell receptor (TCR) during T cell activation by binding MHC Class I molecules presented by an antigen-presenting cell
- It functions to strengthen the association between the TCR and MHC I-antigen complex
- This antibody clone has been verified for purity assessments of cells isolated with EasySep™ kits, including EasySep™ Direct Human CD8+ T Cell Isolation Kit (Catalog #19663), EasySep™ Human CD8+ T Cell Enrichment Kit (Catalog #19053), EasySep™ Human CD8 Positive Selection Kit II (Catalog #17853), EasySep™ Human CD3 Positive Selection Kit II (Catalog #17851), EasySep™ Human CD2 Positive Selection Kit II (Catalog #17883), and EasySep™ HLA T Cell Enrichment Kit (Catalog #19051HLA)
Spezifikation
| CD8a | |
| CyTOF, Flow Cytometry, Functional Assay, Immunohistochemistry | |
| FITC | |
| Baboon, Cynomolgus, Rhesus Monkey, Chimpanzee, Human | |
| Primary |
| RPA-T8 | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| IgG1 κ |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts