Learn More
CD8 Mouse, PerCP, Clone: SK1, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio QAB18-PCP-500Tests
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15951598
  • 2775.00€ / 500 tests
Fecha estimada de envío: 08-07-2024
para ver el stock
Especificaciones
CD8
Monoclonal
5μL/Test
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
CD8A
Protein A/G Purified
RUO
925
IgG1 κ
Flow Cytometry
SK1
PerCP
NP_741969
Mouse
500 Tests
Primary
Store at 2-4°C.