Learn More
CD8 Mouse anti-Human,Baboon,Cynomolgus,Rhesus Ma, BB700, Clone: RPA-T8, BD Horizon™
Mouse Monoclonal Antibody
329.00€ - 655.00€
Especificaciones
Antígeno | CD8 |
---|---|
Clon | RPA-T8 |
Aplicaciones | Flow Cytometry |
Clasificación | Monoclonal |
Conjugado | Brilliant Blue 700 (BB700) |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15885059
|
BD Biosciences
566451 |
25 Tests |
329.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15895059
|
BD Biosciences
566452 |
100 Tests |
655.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
CD8 Monoclonal antibody specifically detects CD8 in Human,Baboon,Cynomolgus,Rhesus Ma samples. It is validated for Flow Cytometry.Especificaciones
CD8 | |
Flow Cytometry | |
Brilliant Blue 700 (BB700) | |
Mouse | |
Human, Baboon, Cynomolgus, Rhesus Macaque | |
Primary |
RPA-T8 | |
Monoclonal | |
Purified | |
RUO | |
IgG1 κ | |
Refrigerate (2 to 8°C) |