Learn More
IBA Lifesciences CD8 Isolation Kit for FABian™
IBA Lifesciences™ CD8 Isolation Kit for FABian™ is for reversible cell isolation delivering label-free target cells.
Marca: IBA Lifesciences 6-6003-010
Detalles adicionales : Peso : 1.70000kg
Descripción
- El kit se utiliza para la selección de células CD8+ T de sangre completa o de la capa leucocítica en conjunto con el sistema FABian™.
- Incluye CD8 Fab-Strep (humano), la columna de aislamiento celular, tampón de aislamiento celular, biotina para elución celular y tubos y un adaptador luer Lock con la jeringa.
- Cada kit es suficiente para una serie de FABian™ para aislar células de la capa leucocítica de 6,25 ml. Alternativamente, se pueden usar 6,25 ml de sangre completa.
Especificaciones
Aislamiento de células sin etiqueta | |
De 2 °C a 8 °C | |
sangre completa de 9 ml |
Kit de aislamiento celular no magnético | |
Sangre humana completa | |
10 Kit, humano |