Learn More
Epredia™ Lab Vision™ CD79a/mb-1 (B-Cell Marker), Rabbit Monoclonal Antibody
Obtain accurate, reproducible results in immunohistochemistry experiments with Epredia™ CD79a/mb-1 (B-Cell Marker), Rabbit Monoclonal Antibody.
192.00€ - 790.00€
Especificaciones
Antígeno | CD79a/mb-1 (B-Cell Marker) |
---|---|
Clon | SP18 |
Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin) |
Clasificación | Monoclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Formulario | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Formulario | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12653757
|
Epredia™
RM-9118-S0 |
Concentrated | 100 μL |
192.00€
100 microlitros |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
12613757
|
Epredia™
RM-9118-S1 |
Concentrated | 500 μL |
467.00€
500 microlitros |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
12633757
|
Epredia™
RM-9118-S |
Concentrated | 1 mL |
790.00€
1 ml |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
12693747
|
Epredia™
RM-9118-R7 |
Prediluted | 7 mL |
369.00€
7 ml |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
12623757
|
Epredia™
RM-9118-RQ |
Ready-to-Use | 12 mL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
A disulphide-linked heterodimer, consisting of CD79a/mb-1 and CD79b/B29 polypeptides, is non-covalently associated with membrane-bound immunoglobulins on B cells to constitute the B cell Ag receptor. CD79a first appears at pre B cell stage and persists until the plasma cell stage where it is found as an intracellular component. CD79a is found in the majority of acute leukemias of precursor B cell type, in B cell lines, B cell lymphomas, and in some myelomas.Host Species: Rabbit
Clone: SP18
Species Reactivity: Human. Does not react with mouse, rat, canine, monkey and opossum
Epitope: N-terminus
Immunogen: Synthetic peptide derived from N-terminal region of human CD79a protein
Molecular Weight: 50 kDa
Positive Control: Tonsil
Cellular Localization: Membrane
Recommended for:
- Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
Especificaciones
CD79a/mb-1 (B-Cell Marker) | |
Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
IVD | |
Synthetic peptide derived from N-terminal region of human CD79a protein |
SP18 | |
Monoclonal | |
Rabbit | |
Cancer and Tumor Biology | |
Primary |