missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD73 Mouse, anti-Human, PE, Clone: AD2, STEMCELL Technologies
Mouse Monoclonal Antibody
253.80€ - 581.85€
Especificaciones
| Antígeno | CD73 |
|---|---|
| Clon | AD2 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry, Flow Cytometry, Immunofluorescence |
| Clasificación | Monoclonal |
| Conjugado | PE |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17188751
|
Stemcell Technologies
60044PE.1 |
25 Tests |
253.80€
25 tests |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17178751
|
Stemcell Technologies
60044PE |
100 Tests |
581.85€
100 tests |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- The AD2 antibody reacts with human CD73, a glycosyl phosphatidylinositol (GPI)-anchored glycoprotein and ecto-5'-nucleotidase expressed on the surface of subsets of B and T cells, follicular dendritic cells, mesenchymal stem cells, endothelial cells, and epithelial cells
- CD73 catalyzes the hydrolysis of 5'-adenosine monophosphate (AMP) to form the bioactive nucleoside adenosine, and plays a pivotal role in the activation of P1 adenosine receptors by regulating extracellular adenosine concentrations
- CD73 also appears to function as a co-signaling molecule on T cells and as an adhesion molecule mediating lymphocyte interactions with the endothelium and follicular dendritic cells
- CD73 is used as a marker for lymphocyte differentiation, its expression increasing during development
- It is also a useful marker for identifying undifferentiated mesenchymal stem cells
- CD73 is highly expressed in many types of human and mouse cancers, and has been implicated in the control of tumor growth
Especificaciones
| CD73 | |
| Immunohistochemistry, Flow Cytometry, Immunofluorescence | |
| PE | |
| Rhesus Monkey, Chimpanzee, Human, Macaque | |
| Primary |
| AD2 | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| IgG1 κ |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto