Learn More
CD7 Mouse anti-Human, Mouse, Clone: 2A4E6, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
121.38€ - 325.38€
Especificaciones
Antígeno | CD7 |
---|---|
Concentración | 1.5 mg/mL |
Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Clasificación | Monoclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16877215
|
Proteintech
60209-2-IG-150UL |
150 μL |
325.38€
150 microlitros |
Fecha estimada de envío: 06-07-2022 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. |
16887215
|
Proteintech
60209-2-IG-20UL |
20 μL |
121.38€
20 microlitros |
Fecha estimada de envío: 06-07-2022 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. |
Descripción
CD7 (gp40, Leu9) is a 40 kDa member of the immunoglobulin gene superfamily. CD7 contains N-terminal amino acids 1-107 are highly homologous to Ig kappa-L chains whereas the carboxy-terminal region of the extracellular domain is proline-rich and has been postulated to form a stalk from which the Ig domain projects. CD7 is expressed on the majority of immature and mature T-lymphocytes, and T cell leukemia. Further, CD7 is also found on natural killer cells, a small subpopulation of normal B cells and on maligt B cells. Cross-linking surface CD7 positively modulates T cell and NK cell activity as measured by calcium fluxes, expression of adhesion molecules, cytokine secretion and proliferation. CD7 associates directly with phosphoinositol 3′-kinase. CD7 ligation induces production of D-3 phosphoinositides and tyrosine phosphorylation. Expression of CD7 is an important marker used in leukemia diagnostics.Especificaciones
CD7 | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
Protein A |
1.5 mg/mL | |
Monoclonal | |
Mouse | |
Human, Mouse | |
IgG1 | |
Antibody |