Learn More
CD69 Armenian Hamster, FITC, Clone: H1.2F3, enQuireBio™
Armenian Hamster Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio QAB90-F-100ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15932628
  • 123.00€ / 100 microgramos
Fecha estimada de envío: 10-02-2023
para ver el stock
Especificaciones
CD69
Monoclonal
0.5mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
Cd69
Protein A/G Purified
RUO
12515
IgG
Flow Cytometry
H1.2F3
FITC
NP_001028294
Armenian Hamster
100 μg
Primary
Store at 2-4°C.