Learn More
CD62L / L-Selectin Rat, Qfluor 710, Clone: MEL-14, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio QAB49-QF710-25ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15932128
  • 200.00€ / 25 microgramos
Fecha estimada de envío: 04-07-2024
para ver el stock
Especificaciones
CD62L / L-Selectin
Monoclonal
0.5mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, pH7.2
Sell
Protein A/G Purified
RUO
20343
IgG2a κ
Flow Cytometry
MEL-14
Qfluor 710
NP_001157531
Rat
25 μg
Primary
Store at 2-4°C.