Learn More
CD59 Mouse anti-Human, PE, Clone: P282 (H19), BD
Mouse Monoclonal Antibody
165.00€ - 415.00€
Especificaciones
Antígeno | CD59 |
---|---|
Aplicaciones | Flow Cytometry |
Clasificación | Monoclonal |
Conjugado | PE |
Especie del huésped | Mouse |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15860629
|
BD Biosciences
560953 |
25 Tests |
165.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15898418
|
BD Biosciences
555764 |
100 Tests |
415.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
The p282 (HI9) monoclonal antibody specifically binds to CD59, a 19 kDa glycosylphosphatidylinositol (GPI)-anchored glycoprotein, expressed on hematopoietic and non-hematopoietic cells. Because of its role in interaction with complement activated products, CD59 has been termed membrane-attack-complex-inhibitory factor (MACIF), homologus restriction factor (HRF20), membrane inhibitor of reactive lysis (MIRL) and Protectin. It inhibits the cytolytic activity of complement by binding to C8 and C9, thereby blocking the assembly of the membrane attack complex. CD59 also participates in spontaneous T-cell/erythrocyte adhesion, interacts with CD2 and plays a role in T-cell activation.
Especificaciones
CD59 | |
Monoclonal | |
Mouse | |
Human | |
Human Erythrocytes | |
Primary | |
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. |
Flow Cytometry | |
PE | |
RUO | |
Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide. | |
IgG2a κ | |
Affinity Purified |
For Research Use Only.