Learn More
CD56 / NCAM1 / NKH1 Mouse, Clone: NCAM1/1496, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
199.00€ - 510.00€
Especificaciones
Antígeno | CD56 / NCAM1 / NKH1 |
---|---|
Clon | NCAM1/1496 |
Concentración | 200μg/mL |
Aplicaciones | Immunohistochemistry |
Clasificación | Monoclonal |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15900568
|
EnquireBio
4684-MSM6-P1 |
100 μg |
510.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15990558
|
EnquireBio
4684-MSM6-P0 |
20 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
CD56 / NCAM1 / NKH1 | |
200μg/mL | |
Monoclonal | |
Mouse | |
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide | |
4684 | |
Recombinant human NCAM1 protein | |
Primary | |
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
180, 145 and 125kDa |
NCAM1/1496 | |
Immunohistochemistry | |
Unconjugated | |
RUO | |
NP_000606 | |
NCAM1 | |
IgG2a κ | |
Protein A/G Purified | |
Cell surface | |
Cerebellum, Pancreas, Neuroblastoma |