Learn More
CD56 / NCAM Mouse, APC, Clone: MY31, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio QAB48-APC-100Tests
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15972098
  • 283.00€ / 100 tests
Fecha estimada de envío: 14-04-2023
para ver el stock
Especificaciones
CD56 / NCAM
Monoclonal
5μL/Test
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
NCAM1
Protein A/G Purified
RUO
4684
IgG1 κ
Flow Cytometry
MY31
APC
NP_000606
Mouse
100 Tests
Primary
Store at 2-4°C.